Learn More
Citochalasin B, >99 %, para análisis HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11490982 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490982 5 mg -
11480982 1 mg -
11400992 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490982 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219511905
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 14930-96-2
Fórmula molecular C29H37NO5
Peso molecular (g/mol) 479.62
Número MDL MFCD00077704
Clave InChI GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
Nombre IUPAC 16-bencil-5,13-dihidroxi-9,15-dimetil-14-metilideno-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxaciclotetradeca[3,2-e]isoindole-2,18-diona
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytochalasin B
Nombre de nota Para análisis HPLC
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.6
Porcentaje de pureza >99%
Forma física Polvo