Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citocalasina B
Código de producto. 10723041 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 MG
25 miligramos
5 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10723041 5 mg Frasco de vidrio 5 MG
10174900 1 mg Frasco de vidrio 1 MG
10666784 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10723041 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228090050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    267.65€ / 5 miligramos
    Ahorro 43.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Citochalasina B, n.º de CAS 14930-96-2, también conocida como fomina, es un compuesto heterotricíclico orgánico que es una micotoxina permeable a las células con una potente actividad para inhibir la división citoplasmática.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La citocalasina B es una toxina fúngica/micotoxina permeable a las células que se considera un inhibidor de la división citoplasmática mediante el bloqueo de la formación de microfilamentos contráctiles
Aplicaciones
• La citocalasina B puede inhibir la agregación plaquetaria y la polimerización de actina
• La citocalasina B se usa comúnmente en estudios sobre citocinesis debido a su capacidad para actuar como inhibidor
• Se utiliza para caracterizar algunas de las propiedades de polimerización de la actina
• Este compuesto también puede inducir la fragmentación del ADN, inhibir la división celular e inhibir el transporte de glucosa, entre otros procesos moleculares
• Podría usarse como sonda para los dos sistemas de transporte de hexosas en mioblastos L6 de rata
• La citocalasina B se usa comúnmente en estudios de transportadores de glucosa (GLUT)
• Se puede utilizar en protocolos de ensayo de micronúcleos in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14930-96-2
Fórmula molecular C29H37NO5
Peso molecular (g/mol) 479.62
Número MDL MFCD00077704
Clave InChI GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
Nombre IUPAC 16-bencil-5,13-dihidroxi-9,15-dimetil-14-metilideno-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxaciclotetradeca[3,2-e]isoindole-2,18-diona
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytochalasin B
Punto de fusión 218.0°C to 223.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mg
Índice Merck 15, 2787
Rotación específica + 89.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10.3 mg/mL acetone - 35.4 mg/mL ethanol (24 c), 371 mg/mL dmso - 492 mg/mL dmf (24 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.6
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytochalasin B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.