Learn More
MedChemExpress Citocalasina B
Código de producto. 16491649
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491649 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16491649 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY16928
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Cytochalasin B is a cell-permeable mycotoxin binding to the barbed end of actin filaments, disrupting the formation of actin polymers, with Kd value of 1.4-2.2 nM for F-actin.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 479.61 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 14930-96-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (173.75 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 25 mg/mL (52.13 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Phomin
Objetivo Arp2/3 Complex