Learn More
Invitrogen™ Adaptador de refrigeración universal CytKick™ Max
Descripción
- El adaptador universal de refrigeración CytKick Max está diseñado para su uso con el muestreador automático CytKick Max y el citómetro de focalización acústica Attune.
- Este bloque de refrigeración mantiene las muestras de 2 a 15 °C durante ∼ 65 minutos mientras se analizan en el instrumento.
- El adaptador de refrigeración cogerá la temperatura adecuada al dejarlo en un refrigerador durante la noche o en un congelador durante un mínimo de dos horas antes de su uso.
- Para conseguir un tiempo de enfriamiento más largo (95-100 minutos), consulte el adaptador de enfriamiento ampliado CytKick Max.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | CytKick |
| Cantidad | 1 adaptador |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™ |
| Tipo de producto | Adaptador de refrigeración |