Learn More
Invitrogen™ Gradilla de tubos CytKick™ Max
Código de producto. 16536900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gradilla
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16536900 1 gradilla cada uno
1 options
Código de producto. 16536900 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 100064241
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La gradilla de tubos CytKick Max está diseñado para su uso con el muestreador automático CytKick Max y el citómetro de focalización acústica Attune
  • La gradilla de tubos CytKick Max está diseñada para usarse con el muestreador automático CytKick Max y el citómetro de focalización acústica Attune.
  • Permite la captación de muestras de tubos Eppendorf de 24 tubos de entre 1,5 y 2,0 ml sin necesidad de retirar los tapones.
  • Para obtener una versión de refrigeración de esta gradilla, consulte la gradilla de refrigeración de tubos CytKick Max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos CytKick
Cantidad 1 gradilla
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Gradilla de tubos