Learn More
Invitrogen™ Gradilla de refrigeración de tubos CytKick™ Max
Código de producto. 16636264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gradilla
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16636264 1 gradilla cada uno
1 options
Código de producto. 16636264 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 100076823
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La gradilla de refrigeración de tubos CytKick Max está diseñada para su uso con el muestreador automático CytKick Max y el citómetro de enfoque acústico Attune
  • La gradilla de refrigeración de tubos CytKick Max está diseñada para su uso con el muestreador automático CytKick Max y el citómetro de focalización acústica Attune.
  • Permite la captación de muestras de tubos Eppendorf de 16 tubos de entre 1,5 y 2,0 ml sin necesidad de retirar los tapones. Esta gradilla de refrigeración mantiene las muestras entre 2 y 15 °C durante 108-120 minutos mientras se analizan en el instrumento.
  • La gradilla se enfría colocándola en un refrigerador durante la noche antes de su uso
  • Para obtener una versión sin refrigeración de esta gradilla, consulte la gradilla de tubos CytKick Max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos CytKick
Cantidad 1 gradilla
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Gradilla de refrigeración de tubos