Learn More
Invitrogen™ Adaptador de refrigeración extendido CytKick™ Max
Código de producto. 16526900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 adaptador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16526900 1 adaptador cada uno
1 options
Código de producto. 16526900 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 100063482
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El adaptador de refrigeración extendido CytKick Max está diseñado para su uso con el muestreador automático CytKick Max y el citómetro de focalización acústica Attune
  • El adaptador de refrigeración extendida CytKick Max está diseñado para su uso con el muestreador automático CytKick Max y el citómetro de focalización acústica Attune.
  • Este bloque de refrigeración mantiene las muestras entre 2 y 15 °C durante 95-100 minutos mientras se analizan en el instrumento.
  • El adaptador de refrigeración cogerá la temperatura adecuada al dejarlo en un refrigerador durante la noche o en un congelador durante un mínimo de dos horas antes de su uso.
  • Si este tiempo de refrigeración adicional no es necesario, consulte el adaptador de refrigeración universal CytKick Max, que enfría las muestras durante ∼ 65 minutos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos CytKick
Cantidad 1 adaptador
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Adaptador de refrigeración