Learn More
Invitrogen™ Muestreador automático CytKick™ Max
Descripción
The CytKick Max Autosampler is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer. It enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96- and 384-well plates (standard and deep), as well as some custom plate types and microfuge tube racks. The CytKick Max Autosample features a boost mode that enables faster sample processing, as well as passive cooling for some plates/racks. A CytKick Max Accessory Kit is included that contains four accessory plates: two cooling plates and two tube adaptors, as well as a Max dongle key. A computer is not included with the autosampler since one is provided with the cytometer.
Las características del muestreador automático CytKick Max incluyen:
• Fiabilidad: el diseño de la sonda inteligente minimiza la obstrucción y el arrastre (0,5 %) y evita daños en el instrumento
• Mezcla por aspiración: la mezcla de la muestra por aspiración en lugar de agitación garantiza la homogeneidad de la muestra y mantiene la viabilidad celular
• Fácil transición: no es necesario desmontaje, control de calidad ni reiniciar para realizar la conversión entre placas y tubos
• Modo de refuerzo: reduce el tiempo de procesamiento de 42 min a 22 min para placas de 96 pocillos (con un análisis de aclarado, mezcla y completo de una muestra de 20 µl)
• Refrigeración de muestras: refrigeración pasiva disponible para placas de fondo en U de 96 pocillos y gradillas para tubos de microcentrífuga
• Compatibilidad máxima: placas estándar de 96 y 384 y de pocillos profundos, placas selladas con papel de aluminio de 96 pocillos de profundidad estándar, algunos tipos de placas personalizadas y gradillas para tubos de microcentrífuga de 1,5 y 2 ml (hasta 24 por gradilla)
• Limpieza automática: realiza una limpieza automática cuando el instrumento se apaga
Modo de alto rendimiento
El muestreador automático CytKick Max dispone de dos opciones para procesar muestras en un entorno de alto rendimiento: modo de alto rendimiento y modo de refuerzo. El modo de alto rendimiento permite la detección de placas mediante la recogida de 20 µl de muestra a una velocidad de 1000 µl/min, mientras que el modo de refuerzo reduce el tiempo entre muestras y permite al usuario seleccionar el volumen de muestra y la velocidad de entrada de muestras.
Fiabilidad
El muestreador automático CytKick Max está diseñado para minimizar el tiempo de inactividad del sistema. Los dispositivos de muestreo automatizados suelen estar plagados de obstrucciones o fallos en las sondas. La sonda inteligente, con un diámetro de 200 micras (que es más grande que la mayoría de las sondas disponibles en la industria), minimiza los casos de obstrucción.
Para evitar que la sonda se bloquee, lo que puede requerir un costoso reemplazo de la sonda, el muestreador automático CytKick Max realiza automáticamente una autocalibración de la sonda para ayudar a garantizar una colocación uniforme de la sonda en cada pocillo. La autocalibración verifica el correcto funcionamiento de la sonda, reduce la variabilidad en la posición de la sonda a lo largo del tiempo para evitar fallos durante el funcionamiento de las placas y ayuda a mejorar la fiabilidad durante la vida útil del sistema. La autocalibración de la sonda también permite que el muestreador automático se mueva fácilmente, de modo que se pueda compartir entre varios instrumentos.
Refrigeración de muestras
El muestreador automático CytKick Max es compatible con un bloque de refrigeración universal de placa estándar de 96 pocillos que mantendrá las muestras a entre 2 y 8 °C durante ∼60 minutos, un bloque de refrigeración ampliado de placa estándar de 96 pocillos que mantendrá las muestras a entre 2 y 8 °C durante ∼100 minutos, y una gradilla de enfriamiento de tubo de microcentrífuga que mantendrá las muestras a entre 2 °C y 8 °C durante ∼100 minutos. El usuario deberá enfriar el bloque de refrigeración/gradilla en el frigorífico durante la noche antes de su uso.
Máxima compatibilidad
El cargador automático de muestras CytKick Max permite el uso de muchos formatos de placas diferentes, incluyendo placas de 96, 384 pocillos y pocillos profundos, sin limitarse a un solo fabricante. El muestreador automático CytKick Max también permite utilizar tubos de microcentrífuga de 1,5 y 2,0 ml en un formato automatizado. Además, el muestreador automático inicia procedimientos de limpieza automatizados cuando el instrumento se apaga para garantizar un mantenimiento adecuado con poca interacción del usuario.
Mezcla por aspiración
A diferencia de otras palas cargadoras de placas que mezclan muestras por agitación, lo que puede no garantizar la homogeneidad de la muestra, el muestreador automático CytKick Max mezcla muestras por aspiración y agitación, lo que permite una mezcla uniforme conservando la viabilidad de la muestra y dando como resultado datos coherentes con CVs inferiores al 10 % en toda la placa. El muestreador automático CytKick Max también tiene un modo de mezcla suave para líneas celulares frágiles.
Fácil de realizar la transición
Para mantener la flexibilidad del sistema, la sonda de muestra manual siempre es accesible incluso cuando el cargador está presente, y la conmutación entre tubos y placas se detecta mediante software y no requiere una intervención adicional del usuario.
Fácil de utilizar
El diseño de instrumentos y el software se han desarrollado teniendo en cuenta la facilidad de uso del cliente. El muestreador automático CytKick Max tiene frascos fluídicos con sensores que informan al usuario cuándo es necesario sustituir los líquidos. Las luces indicadoras y los sistemas de advertencia del muestreador automático se han diseñado para garantizar que un usuario que esté alejado del sistema pueda ver fácilmente el estado del sistema en todo momento.
Es muy sencillo realizar un experimento con el software citométrico Attune NxT. Mediante una vista de diseño de plancha, los usuarios pueden crear pocillos de compensación, definir la configuración del instrumento e identificar muestras. El software intuitivo permite un rápido aprendizaje y análisis de datos. Por ejemplo, una vista de mapa de calor permite una rápida detección y confirmación de las muestras mientras el instrumento está adquiriendo datos.
La limpieza automática del muestreador automático se realiza durante el proceso de apagado del instrumento, por lo que no se requieren pasos adicionales del usuario para mantener el sistema.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Attune |
| Contenido y almacenamiento |
|
| Cantidad | 1 unidad |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™ |
| Tipo de producto | Cargador automático de muestras |