Learn More
Invitrogen™ Kit de actualización del muestreador automático CytKick™
Código de producto. 17112534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17112534 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 17112534 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A43045
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Permite actualizar un muestreador automático CytKick a un muestreador automático CytKick Max
  • El kit de actualización del muestreador automático CytKick Max permite actualizar un muestreador automático CytKick a un muestreador automático CytKick Max.
  • La actualización la lleva a cabo un ingeniero de servicio técnico o un especialista en aplicaciones de campo y proporciona las siguientes características: tiempos de placa más rápidos (22 minutos para una placa de 96 pocillos u 88 minutos para una placa de 384 pocillos) con un modo de refuerzo, definiciones de placa personalizadas definibles por el usuario que permiten el uso de cualquier placa de especificación ANSI, protección contra la evaporación con cubiertas de lámina, adquisición automatizada de muestras de tubos para tubos Eppendorf de 1,5 y 2,0 ml, y capacidad de refrigeración pasiva.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos CytKick
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Kit de actualización de muestreador automático