Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Max Autosampler, refurbished
Código de producto. 30055931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30055931 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30055931 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42973R
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
The CytKick Max Autosampler Refurbished is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer. It enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96- and 384-well plates (standard and deep), as well as some custom plate types and microfuge tube racks.
This is a refurbished version of the CytKick Max Autosampler, which is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer. It enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96- and 384-well plates (standard and deep), as well as some custom plate types and microfuge tube racks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos CytKick
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Flow Cytometry Analyzer