Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Max Autosampler, refurbished
Código de producto. 30055931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
30055931 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30055931 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42973R
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The CytKick Max Autosampler Refurbished is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer. It enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96- and 384-well plates (standard and deep), as well as some custom plate types and microfuge tube racks.
This is a refurbished version of the CytKick Max Autosampler, which is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer. It enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96- and 384-well plates (standard and deep), as well as some custom plate types and microfuge tube racks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Línea de productos CytKick
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Flow Cytometry Analyzer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.