Learn More
Invitrogen™ Muestreador automático CytKick™
Código de producto. 16545890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16545890 Cada uno cada uno
1 options
Código de producto. 16545890 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42901
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El muestreador automático CytKick se utiliza con el citómetro de focalización acústica Attune NxT.
Entre las características del muestreador automático CytKick se incluyen:
• Fiabilidad: el diseño de sonda inteligente minimiza la obstrucción y el arrastre (0,5 %) y evita daños en el instrumento
• Mezcla por aspiración: la mezcla de la muestra por aspiración en lugar de agitación garantiza la homogeneidad de la muestra y mantiene la viabilidad celular
• Fácil transición: no es necesario desmontaje, control de calidad ni reiniciar para realizar la conversión entre placas y tubos
• Compatibilidad máxima: placas estándar de 96 y 384 y de pocillos profundos
• Limpieza automática: realiza una limpieza automática al apagar el instrumento
Fiable:
el muestreador automático CytKick está diseñado para minimizar el tiempo de inactividad del sistema. Los dispositivos de muestreo automatizados suelen estar plagados de obstrucciones o fallos en las sondas. La sonda inteligente, con un diámetro de 200 micras (que es más grande que la mayoría de las sondas disponibles en la industria), minimiza los casos de obstrucción.
Para evitar que la sonda se bloquee, lo que puede requerir un costoso reemplazo de la sonda, el muestreador automático CytKick realiza automáticamente una autocalibración de la sonda para ayudar a garantizar una colocación uniforme de la sonda en cada pocillo. La autocalibración verifica el correcto funcionamiento de la sonda, reduce la variabilidad en la posición de la sonda a lo largo del tiempo para evitar fallos durante el funcionamiento de las placas y ayuda a mejorar la fiabilidad durante la vida útil del sistema. La autocalibración de la sonda también permite que el muestreador automático se mueva fácilmente, por lo que se puede compartir entre varios instrumentos.
Compatibilidad máxima
El muestreador automático CytKick permite el uso de muchos formatos de placas diferentes, incluyendo placas de 96, 384 pocillos y pocillos profundos. Además, el muestreador automático CytKick inicia procedimientos de limpieza automatizados cuando el instrumento se apaga para ayudar a garantizar un mantenimiento adecuado con poca interacción por parte del usuario.
Mezcla por aspiración
A diferencia de otros cargadores de placas que mezclan muestras mediante agitación, lo que puede no garantizar la homogeneidad de la muestra, el muestreador automático CytKick mezcla muestras por aspiración y agitación, lo que permite una mezcla uniforme al tiempo que conserva la viabilidad de la muestra y ofrece como resultado datos uniformes con valores de CV de menos de un 10 % en toda la placa.
Fácil transición
Para mantener la flexibilidad del sistema, la sonda de muestra manual siempre es accesible incluso cuando el cargador está presente, y el cambio entre tubos y placas se detecta mediante software y no requiere la intervención adicional del usuario.
Fácil de usar
El diseño del instrumento y el software se desarrollaron teniendo en cuenta la facilidad de uso del cliente. El muestreador automático CytKick tiene botellas fluídicas con sensores que informan al usuario cuando es necesario sustituir los líquidos. Las luces indicadoras y los sistemas de advertencia del muestreador automático se han diseñado para garantizar que un usuario que esté alejado del sistema pueda ver fácilmente el estado del sistema en todo momento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento
  • 1 muestreador automático CytKick
  • 1 kit de instalación
  • 1 paquete de 10 placas de 96 pocillos
Cantidad Cada uno
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Muestreador automático