Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Autosampler Sample Syringe, 1 mL
Código de producto. 17246336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17246336 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17246336 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 100054593CST
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
This 1-mL sample syringe is used with the fluidics system of the CytKick and CytKick Max autosampler to move sample from the autosampler to the flow cell of the Attune NxT and Attune CytPix flow cytometers.
This 1-mL sample syringe is used with the fluidics system of the CytKick and CytKick Max autosampler to move sample from the autosampler to the flow cell of the Attune NxT and Attune CytPix flow cytometers. Replacement of this syringe is recommended as part of instrument maintenance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mL
Capacidad 1 mL
Para utilizar con (equipo) CytKick and CytKick Max Autosamplers
Tipo de producto Autosampler Syringe