Learn More
Cytisinicline, MedChemExpress
Código de producto. 16413846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16413846 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16413846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0175
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cytisinicline (Cytisine) is an alkaloid that occurs naturally in several plant genera, such as Laburnum and Cytisus. Cytisinicline (Cytisine) is a partial agonist of α4β2 nAChRs, and partial to full agonist at β4 containing receptors and α7 receptors. Has been used medically to help with smoking cessation.
Cytisinicline (Cytisine) is an alkaloid that occurs naturally in several plant genera, such as Laburnum and Cytisus. Cytisinicline (Cytisine) is a partial agonist of α4β2 nAChRs, and partial to full agonist at β4 containing receptors and α7 receptors. Has been used medically to help with smoking cessation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytisinicline
CAS 485-35-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14N2O
Cantidad 25 mg
Sinónimo Cytisine Sophorine Baptitoxine
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (657.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C[C@@]2([H])C[C@]3([H])CNC2)C3=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 190.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism