Learn More
Citisina, TRC
Código de producto. 18023050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18023050 10 mg 10 miligramos
18071840 500 mg 500 miligramos
18064030 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18023050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99850010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 485-35-8
Fórmula molecular C11 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 190.24
Sinónimo (-)-Cytisine, (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-, (1R)-, Cytisine (6CI,8CI), (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, (-)-Cytisine, Baptitoxin, Baptitoxine, Cytisin, Cytiton, Cytitone, Laburnin, Sophorin, Sophorine, Tabex, Tsitafat, Ulexin, Ulexine
Nombre IUPAC (1R,9S)-7,11-diazatriciclo[7.3.1.02,7]trideca-2,4-dien-6-one
SMILES O=C1C=CC=C2[C@H]3CNC[C@H](C3)CN12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytisine (Laburnin)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1106
Porcentaje de pureza >95%