Learn More
Citidina, TRC
Código de producto. 30132809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132809 5 g 5 g
30004569 50 mg 50 miligramos
30003818 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9983005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-46-3
Fórmula molecular C9 H13 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 243.22
Sinónimo Cytidine, Cytosine, 1-β-D-ribosyl- (6CI), 1-(β-D-Ribofuranosyl)-2-oxo-4-amino-1,2-dihydro-1,3-diazine, 1-β-D-Ribofuranosylcytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-, 4-Amino-1-β-D-ribofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, Cytosine riboside, NSC 20258, β-D-Ribofuranoside, cytosine-1
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0855