Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5'-Trifosfato de citidina, hidrato de sal disódica, 95 %
Código de producto. 10062840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500mg; frasco de vidrio
Código de producto.
10062840 500mg; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10062840 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226225000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 652154-13-7 | C9H18N3Na2O16P3 | 563.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine 5′-triphosphate,disodium salt hydrate
Punto de fusión 215.0°C to 218.0°C
Nombre de nota 95%
CAS 652154-13-7
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Fórmula molecular C9H18N3Na2O16P3
Número MDL MFCD00150807
Sinónimo cytidine 5'-triphosphate sodium salt, cytidine 5'-triphosphate tetrasodium
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (20°C)
Clave InChI KNSYTSUGTLJHPS-ODQFIEKDSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC disodium dihydrate phosphono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
Peso molecular (g/mol) 563.15
PubChem CID 129893565
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.12
Porcentaje de pureza 95%