Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de Citidina-5'-trifosfato, 98+%
Código de producto. 15444649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444649 500 mg 500 miligramos
15424649 1 g 1 g
15434649 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15444649 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62238.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36051-68-0 | C9H14N3Na2O14P3 | 527.12 g/mol
Cytidine-5'-triphosphate disodium salt is a cation-permeable ligand gated ion channel (P2X purinergic receptor) agonist. It is also used as an organic intermediate, pharmaceutical intermediate, food additive and flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de citidina-5′-trifosfato es un agonista del canal de iones de ligando permeable a los cationes (receptor purinérgico P2X). También se utiliza como producto intermedio orgánico y farmacéutico, aditivo alimentario y agente aromatizante.
Solubilidad
Soluble en agua. No es soluble en etanol, cloroformo y éter.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36051-68-0
Fórmula molecular C9H14N3Na2O14P3
Peso molecular (g/mol) 527.12
Número MDL MFCD00078193
Clave InChI NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Sinónimo CTP
PubChem CID 131675548
Nombre IUPAC disodium phosphono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine-5'-triphosphate disodium salt
Color Blanco
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol,chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo