Learn More
Citidina 5'-fosforomorfolidato N,N'-Diciclohexil-4-morfolincarboximidamida, TRC
Código de producto. 30133867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133867 1 g 1 g
30010112 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9983801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76742-18-2
Fórmula molecular C13 H20 N4 O8 P . C17 H32 N3 O
Peso molecular (g/mol) 685.75
Sinónimo Cytidine 5'-(Hydrogen 4-Morpholinylphosphonate) N,N'-Dicyclohexyl-4-morpholinecarboximidamide
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-pirimidina-1-il)-3,4-dihidroxi-tetrahidrofurano-2-il] metaximorfolino-fosfinato; ciclohexil-[(E)-N-ciclohexil-C-morfolino-carbonimidoil]amonio
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])N3CCOCC3)[C@@H](O)[C@H]2O.C4CCC(CC4)[NH2+]\C(=N/C5CCCCC5)\N6CCOCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine 5'-Phosphoromorpholidate N,N'-Dicyclohexyl-4-morpholinecarboximidamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H31N3O.C13H21N4O8P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;14-9-1-2-17(13(20)15-9)12-11(19)10(18)8(25-12)7-24-26(21,22)16-3-5-23-6-4-16/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);1-2,8,10-12,18-19H,3-7H2,(H,21,22)(H2,14,15,20)/t;8-,10-,11-,12-/m.1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.356