Learn More
Citidina 5'-Monofosfato, TRC
Código de producto. 30006165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006165 1 g 1 g
30005129 5 g 5 g
17988584 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9983051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-37-6
Fórmula molecular C9 H14 N3 O8 P
Peso molecular (g/mol) 323.2
Sinónimo 5'-Cytidylic acid, 5'-CMP, CMP, CMP (nucleotide), Cytidine 5'-(dihydrogen phosphate), Cytidine 5'-monophosphate, Cytidine 5'-monophosphoric acid, Cytidine 5'-phosphate, Cytidine 5'-phosphoric acid, Cytidine monophosphate, Cytidine, mono(dihydrogen phosphate) (ester), Cytidylic acid, Cytosine 5'-monophosphate
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil dihidrógeno fosfato
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine-5'-monophosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0519
Porcentaje de pureza >95%