Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citidina 5'-monofosfato, 97 %, de levadura
Código de producto. 13408668 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13408668 1 g Frasco de vidrio 1 g
13418668 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13408668 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 449490010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63-37-6 | C9H14N3O8P | 323.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-37-6
Fórmula molecular C9H14N3O8P
Peso molecular (g/mol) 323.20
Número MDL MFCD00006544
Clave InChI IERHLVCPSMICTF-NHBCCFCANA-N
Sinónimo 5'-cytidylic acid, cytidylic acid, cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate, cytidine-5'-monophosphate, 5'-cmp, cytidylate, cytidine 5'-phosphate, cmp nucleotide, cytidine 5'-phosphoric acid
PubChem CID 6131
ChEBI CHEBI:17361
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil dihidrógeno fosfato
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine 5'-monophosphate
Punto de fusión 222°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.2
Porcentaje de pureza 97%