Learn More
Citidina 5'-Difosfocolina, TRC
Código de producto. 30137477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137477 2.5 g 2.50 g
30012368 500 mg 500 miligramos
30005382 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9983132.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 987-78-0
Fórmula molecular C14 H26 N4 O11 P2
Peso molecular (g/mol) 488.32
Sinónimo Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, Choline, hydroxide, 5'-ester with cytidine 5'-(trihydrogen pyrophosphate), inner salt (8CI), Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, hydroxide, inner salt, Audes, CDP-choline, Cereb, Choline 5'-cytidine diphosphate, Choline cytidine diphosphate, Citicholine, Citicoline, Citidoline, Citifar, Cognizin, Colite, Corenalin, Cyscholin, Cytidine 5'-(choline diphosphate), Cytidine 5'-(cholinyl pyrophosphate), Cytidine 5'-diphosphate choline, Cytidine 5'-diphosphocholine, Cytidine choline diphosphate, Cytidine diphosphate choline, Cytidine diphosphate choline ester, Cytidine diphosphocholine, Cytidine diphosphorylcholine, Cytidoline, Difosfocin, Emicholine F, Ensign, Haocolin, Hornbest, NSC 122002, Neucolis, Nicholin, Nicolin, Niticolin, Reagin, Recofnan, Recognan, Rexort, Sintoclar, Somazina, Somazine, Suncholin
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]metoxi-hidroxifosforilo] 2-(trimetilazianiolil)fosfato de etil
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine-5'-diphosphocholine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26N4O11P2/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25)/t9-,11-,12-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.1073