Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de sal sódica de citidina-5'-difosfocolina
Código de producto. 15456239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456239 10 g 10 g
15466239 25 g 25 g
15476239 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456239 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64161.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Producto intermedio en la síntesis de fosfatidilcolina; también es un inhibidor de la fosfolipasa
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate acts as a neuroprotective agent in situations of hypoxia and ischemia. It is used as biosynthetic intermediate of membrane phospholipids. It is a cerebral vasodilator and inhibits PLA2 activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal sódica citidina-5′-difosfocolina actúa como agente neuroprotector en situaciones de hipoxia e isquemia. Se utiliza como intermedio biosintético de fosfolípidos de membrana. Es un vasodilatador cerebral e inhibe la activación de la PLA2.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33818-15-4
Fórmula molecular C14H25N4NaO11P2
Peso molecular (g/mol) 510.31
Número MDL MFCD00150508
Clave InChI YWAFNFGRBBBSPD-OCMLZEEQSA-M
Sinónimo citicolinesodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium, cdp-choline sodium, citicoline, sodium, cdp-choline, sodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-amino-2-oxo-1-pyrimidinyl-3,4-dihydroxy-2-oxolanyl methoxy-oxidophosphoryl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl-3,4-bis oxidanyl oxolan-2-yl methoxy-oxidanidyl-phosphoryl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate
PubChem CID 46738085
Nombre IUPAC sodio;fosfato de[(2S,3R,4S,5S)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] 2-(trimetilazaniumil) etilo
SMILES [Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate
Color Blanco
Cantidad 10 g
Beilstein 4110040
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.31 (Anhydrous)
Forma física Polvo