Learn More
Citida-5-difosfato Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30137569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137569 5 g 5 g
30006370 1 g 1 g
30004911 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9983235G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51855-98-2
Fórmula molecular C9H15N3O11P2 . xNa
Peso molecular (g/mol) 447.14
Sinónimo CDP Sodium Salt
Nombre IUPAC disodio; [[(2R,3S,4R,5R)-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3,4-dihidroxioxilano-2-il]metoxi-oxidofosforil] fosfato de hidrógeno
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine-5-diphosphate Sodium Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N3O11P2.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.0001