Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citidina-5'-difosfato, sal disódica, 95 %
Código de producto. 15496269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496269 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15496269 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64234.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine-5'-diphosphate disodium salt
CAS 54394-90-0
Color Blanco
Fórmula molecular C9H13N3Na2O11P2
Número MDL MFCD00084682
Cantidad 1 g
Sinónimo CDP disodium salt
Clave InChI ZGDYAAWYYNVXEB-WFIJOQBCSA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC disodium hydrogen ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
Peso molecular (g/mol) 447.14
PubChem CID 131632379
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo