Learn More
MedChemExpress Cytidine
Código de producto. 16442069
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442069 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16442069 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB0158
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Cytidine is a pyrimidine nucleoside and acts as a component of RNA. Cytidine is a precursor of uridine. Cytidine controls neuronal-glial glutamate cycling, affecting cerebral phospholipid metabolism, catecholamine synthesis, and mitochondrial function.
Especificaciones
Peso molecular 243.22 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.78%
Cantidad 1 g
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (205.58 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (205.58 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 65-46-3
Sinónimo Cytosine β-D-riboside∣ Cytosine-1-β-D-ribofuranoside