Learn More
Citidina 3'(2')-Monofosfato, TRC
Código de producto. 30354296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354296 10 mg -
30363667 2.5 mg 2.50 miligramo
30352543 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99831010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Peso molecular (g/mol) 323.2
Sinónimo 3'(2’)-Cytidylic Acid, 3'(2’)-CMP, 3'(2’)-Cytidinephosphoric Acid, 3'(2’)-Cytosylic Acid, Ribocytidine 3'(2’)-Monophosphate
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](OP(=O)(O)O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine 3'(2’)-Monophosphate
Fórmula molecular C9H14N3O8P