Learn More
Sal monosódica de citidina 2':3'-monofosfato cíclico (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cytidine 2':3'-cyclic Monophosphate Monosodium Salt |
| CAS | 15718-51-1 |
| Fórmula molecular | C9H11N3NaO7P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Furo[3,4-d]-1,3,2-dioxaphosphole, Cytidine derivative, Cyclic(2',3')-CMP, Sodium SaltCytidine 2',3'-cyclic Phosphate Sodium SaltNSC 238924Sodium Cytidine-2',3'-cyclophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N3O7P.Na/c10-5-1-2-12(9(14)11-5)8-7-6(4(3-13)17-8)18-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H2,10,11,14);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H]3OP(=O)([O-])O[C@@H]23 |
| Nombre IUPAC | sodio;1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hidroximetil)-2-óxido-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3,2]dioxafosfol-4-il]-4-aminopirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 327.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.0232 |