Learn More
Cytarabine, TRC
Código de producto. 30133805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133805 1 g 1 g
30132486 100 mg 100 miligramos
17981305 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9981001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-94-4
Fórmula molecular C9 H13 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 243.22
Sinónimo Cytarabine, 4-Amino-1-β-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-β-D-arabinofuranosyl-, Cytosine, 1-β-D-arabinofuranosyl- (6CI,8CI), 4-Amino-1-β-D-arabinofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, (Arabinofuranosyl)cytosine, 1-(Arabinofuranosyl)cytosine, 1-(β-D-Arabinofuranosyl)cytosine, 1-β-Arabinofuranosylcytosine, 1-β-D-Arabinosylcytosine, 4-Amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one, 4-Amino-1-arabinofuranosyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine, Ac 1075, Alexan, Ara-C, Ara-cell, Arabinocytosine, Arabinoside C, Arabitin, Aracytidine, Aracytin, Aracytine, Arafcyt, CHX 3311, Citozar, Cyclocide, Cylocide, Cylocide N, Cytarabin, Cytarabinoside, Cytosar, Cytosar U, Cytosine arabinoside, Cytosine β-D-arabinofuranoside, Cytosine β-D-arabinoside, Cytosine-1-β-D-arabinofuranoside, Cytosine-1-β-arabinofuranoside, DepoCyt, DepoCyte, Erpalfa, Iretin, MK 8242, NSC 287459, NSC 63878, SCH 900242, Spongocytidine, Tarabine PFS, U 19920, U 19920A, Udicil, ara-Cytosine
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytarabine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0855
Porcentaje de pureza >95%