Learn More
Tocris Bioscience™ Cytarabine
Código de producto. 18732734
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18732734 50 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18732734
Marca: Tocris Bioscience™ 4520/50
Nucleoside analog; inhibits DNA replication
Nucleoside analog of deoxycytidine; inhibits DNA replication by incorporating into DNA (IC50 = 0.04 μM in L1210 and CEM cell lines). Displays no inhibitory effects on RNA synthesis. Causes S phase cell cycle arrest in ML-1 cell lines; cytotoxic in L5817Y leukemia cells. Antineoplastic and antileukemic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytarabine
CAS 147-94-4
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C9H13N3O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Pureza >99%
Peso molecular 243.219