Learn More
Citarabina, Mikromol™
Código de producto. 17910986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17910986 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17910986 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1117.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Citarabina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytarabine
CAS 147-94-4
Nombres de analitos o componentes Cytarabine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cytarabine, 4-amino-1-beta-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 243.22
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0855 g/mol