Learn More
Cytarabine, MedChemExpress
Código de producto. 16491676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491676 500 mg 500 miligramos
16446246 100 mg 100 miligramos
16491359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13605
MedChemExpress Cytarabine, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine has antiviral effects against HSV. Cytarabine shows anti-orthopoxvirus activity.
Cytarabine, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine has antiviral effects against HSV. Cytarabine shows anti-orthopoxvirus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytarabine
Forma física Powder
CAS 147-94-4
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H13N3O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Cytosine β-D-arabinofuranoside Cytosine Arabinoside Ara-C
Información de solubilidad H2O : 48 mg/mL (197.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.3 mg/mL (71.13 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O
Peso molecular (g/mol) 243.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Porcentaje de pureza 98.0%