Learn More
Citarabina, LoGiCal
Código de producto. 30460928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460928 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460928 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1117.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytarabine
CAS 147-94-4
Nombres de analitos o componentes Cytarabine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cytarabine, 4-amino-1-beta-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 243.22
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0855 g/mol