Learn More
MedChemExpress Cytarabine hydrochloride
Código de producto. 16456246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16456246 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16456246 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13605A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Cytarabine hydrochloride, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine hydrochloride has antiviral effects against HSV.
Especificaciones
Peso molecular 279.68 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 95.0%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (178.78 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 69-74-9
Sinónimo Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride∣ Cytosine Arabinoside hydrochloride∣ Ara-C hydrochloride