Learn More
Cisteína-S-sulfato, Monohidrato, TRC
Código de producto. 30011458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011458 250 mg 250 miligramos
17972055 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC997200250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210110-94-4
Fórmula molecular C3 H7 N O5 S2 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 219.24
Sinónimo L-Cysteine, hydrogen sulfate (ester), monohydrate (9CI)
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-sulfosulfanilpropanoico; hidratar
SMILES O.N[C@@H](CSS(=O)(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cysteine-S-sulfate, Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO5S2.H2O/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.9871
Porcentaje de pureza >95%