Learn More
Cysteine Protease inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16469857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469857 5 mg 5 miligramos
16457388 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17541
MedChemExpress Cysteine Protease inhibitor is an inhibitor of cysteine protease.
Cysteine Protease inhibitor is an inhibitor of cysteine protease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cysteine Protease inhibitor
CAS 921625-62-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14N4O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (165.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=NC(OC2=CC(C3=CC=C(CN)C=C3)=CC=C2)=CC=N1
Peso molecular (g/mol) 302.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.33
Porcentaje de pureza 96.29%
Grado Research
Forma física Solid