Learn More
Sal sódica de cisteamina S-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cysteamine S-phosphate Sodium Salt |
| CAS | 3724-89-8 |
| Fórmula molecular | C2 H7 N O3 P S . Na |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H8NO3PS.Na/c3-1-2-8-7(4,5)6;/h1-3H2,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].NCCSP(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-aminoetilsulfanil(hidroxi)fosfinato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 179.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.978 |