Learn More
Cloruro de Cisteamina, TRC
Código de producto. 17931315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931315 50 mg 50 miligramos
17964565 25 g 25 g
17950815 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99200050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-57-0
Fórmula molecular C2 H7 N S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 113.61
Sinónimo Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (1:1), Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (8CI,9CI), 1-Amino-2-mercaptoethane hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Aminoethanthiol hydrochloride, 2-Mercaptoethanamine hydrochloride, 2-Mercaptoethanaminium chloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Mercaptoethylammonium chloride, 2-Thioethylamine hydrochloride, CI 9148, CT 2000, Cysteamine chlorohydrate, Cysteamine hydrochloride, Cysteaminium chloride, Cysteinamine hydrochloride, Lynovex, Mercamine hydrochloride, Merkamin hydrochloride, β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Nombre IUPAC 2-aminoetanetiol;clorhidrato
SMILES Cl.NCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cysteamine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0066