Learn More
Cysteamine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16490668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490668 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16490668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY77591
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cysteamine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 156-57-0
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C2H8ClNS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo 2-Aminoethanethiol hydrochloride2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (2200.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (440.10 mM)
SMILES SCCN.Cl
Peso molecular (g/mol) 113.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.61
Porcentaje de pureza 95.0%