Learn More
Cisteamina-D4 Cloruro, TRC
Código de producto. 30362710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362710 10 mg -
30360381 50 mg -
30359757 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30362710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99200210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219805-04-5
Fórmula molecular C2 2H4 H3 N S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 117.63
Sinónimo 2-Aminoethane-1,1,2,2-d4-thiol hydrochloride, Cysteamine-d4 hydrochloride, 2-Aminoethane-d4-thiol hydrochloride, Mercaptamine-d4 hydrochloride
Nombre IUPAC 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetiol; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cysteamine-d4 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1D2,2D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.0317