Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para cistatina C humana (CST3)
Descripción
La cistatina C, miembro de la superfamilia de las cistatinas de tipo 2, es un potente inhibidor de las cisteína proteinasas, tanto endógenas (catepsinas lisosomales) como patógenas. La cistatina C es una proteína secretada de 13 kDa que se encuentra en altas concentraciones en los fluidos biológicos y se cree que es expresada por todas las células nucleadas humanas. Se han documentado cambios en la cistatina C en varias enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis, la angiopatía amiloide y el infarto de miocardio. Su bajo peso molecular también significa que la cistatina C puede utilizarse como marcador de insuficiencia renal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01034 |
| Intervalo del ensayo | De 0,313 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 300 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 1471 |
| Símbolo de gen | Cst3 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |