missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cystatin B Monoclonal Antibody (2B6)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15907144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15907144 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15907144 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA527873

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human U-87MG whole cell, human SW620 whole cell, human U-937 whole cell, human Caco-2 whole cell. IHC: human tonsil tissue. Flow: PC-3 cell.

Cystatin A (also designated STF1, STFA, stefin A or cystatin AS) and cystatin B (also designated PME, CST6, STFB, CPI-B, stefin B and liver thiol proteinase inhibitor) are thiol protease inhibitors that form complexes with Papain and the cathepsins B, H and L. Cystatin A, a cytoplasmic protein, is one of the precursor proteins of the cornified cell envelope in keratinocytes and plays a role in epidermal development and maintenance. Cystatin B protects against intracellular proteases leaking out of lysosomes and is primarily expressed in heart, liver and kidney.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cystatin B
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2B6
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 4mg trehalose and 0.05mg sodium azide
génica CSTB
N.º de referencia del gen P04080
Alias de gen AA960480; CPI-B; Cst6; CSTB; Cyb; cystatin B; cystatin B (stefin B); cystatin B protein; cystatin beta; cystatin-B; Cystatin-beta; Epm1; EPM1A; Liver thiol proteinase inhibitor; LOC101123010; PME; stefin B; Stefin-B; stefin-C; Stfb; ULD; Unknown (protein for MGC:134609)
Símbolos de los genes CSTB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived human Stefin B recombinant protein (Position: M1-F98).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1476
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.