Learn More
Diclorhidrato de cistamina, TRC
Código de producto. 30357587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357587 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30357587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9894501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cystamine Dihydrochloride
CAS 56-17-7
Fórmula molecular C4 H12 N2 S2 . 2 Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethanamine, 2,2'-dithiobis-, hydrochloride (1:2) (ACI), Ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride (9CI), Ethylamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride (8CI), 2,2'-Dithiobis[ethylamine] dihydrochloride, 2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulfide dihydrochloride, Cystamine dichlorohydrate, Cystamine dihydrochloride, Cystamine hydrochloride, WR 352, 2,2'-Dithiobis[ethanamine] hydrochloride (1:2)
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCSSCCN
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetildisulfanil)etanamina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 225.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.9975