Learn More
Diclorhidrato de cistamina, mín. 97,0%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11447540 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11447540 1 g
11457540 5 g
11467540 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447540 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210049201
CAS 56-17-7
Fórmula molecular C4H14Cl2N2S2
Peso molecular (g/mol) 225.19
Clave InChI YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetildisulfanil)etanamina;diclorhidrato
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cystamine dihydrochloride
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 97.0%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Forma física Powder