Learn More
Diclorhidrato de cistamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409927 100 g 100 g
11499917 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22873.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56-17-7 | C4H14Cl2N2S2 | 225.19 g/mol
Cystamine dihydrochloride acts as an anti-infective agent, which is used in the treatment of urinary tract infections. It is also used as a radiation-protective agent that interferes with sulfhydryl enzymes. Further, it serves as a heparin antagonist and sulfhydryl modifying reagent. In addition to this, it is used as an inhibitor of TGase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de cistamina actúa como agente antiinfeccioso utilizado en el tratamiento de infecciones del tracto urinario. También se utiliza como agente protector contra la irradiación que interfiere con las enzimas sulfhidrílicas. Además, sirve como antagonista de la heparina y reactivo de modificación del sulfhidrilo. Asimismo, se utiliza como inhibidor de las TGasa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-17-7
Fórmula molecular C4H14Cl2N2S2
Peso molecular (g/mol) 225.19
Número MDL MFCD00012905
Clave InChI YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetildisulfanil)etanamina;diclorhidrato
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cystamine dihydrochloride
Punto de fusión 217°C to 220°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Olor Odorless
Fórmula lineal (H2NCH2CH2S)2·2HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 3616850
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2776
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Porcentaje de pureza ≥97%