Learn More
Diclorhidrato de cistamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10500191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10500191 25 g Frasco de plástico 25 g
10520191 100 g Frasco de plástico 100 g
10359283 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10500191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111770250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-17-7 | C4H12N2S2·2HCl | 225.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-17-7
Fórmula molecular C4H12N2S2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 225.2
Número MDL MFCD00012905
Clave InChI YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetildisulfanil)etanamina;diclorhidrato
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cystamine dihydrochloride
Punto de fusión 220°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal S2(CH2CH2NH2)2·2HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 287
Índice Merck 15, 2773
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cystamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.