Learn More
Cistamina-d8 2HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cystamine-D8 Dihydrochloride |
| CAS | 2712126-51-5 |
| Fórmula molecular | C4 D8 H4 N2 S2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Cystamine-d8 2 HCl, 2,2'-Dithiobis[ethan-1,1,2,2-d4-amine] hydrochloride (1:2), Cystamine-d8 dihydrochloride, Cystamine-D8 dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H12N2S2.2 ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])SSC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetil)disulfanil]-1,1,2,2-tetradeuterioetanamina;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 233.2527 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0478 g/mol |
| Mostrar más |