Learn More
Cys-mcMMAD, MedChemExpress
Código de producto. 16481549
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16481549 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16481549 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15750
MedChemExpress Cys-mcMMAD is a drug-linker conjugate for ADC. MMAD is a potent tubulin inhibitor.
Cys-mcMMAD is a drug-linker conjugate for ADC. MMAD is a potent tubulin inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cys-mcMMAD
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C54H84N8O11S2
Cantidad 1 mg
SMILES CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C2=NC=CS2)CC3=CC=CC=C3)=O)OC)=O)OC)N(C([C@H](C(C)C)NC([C@H](C(C)C)N(C(CCCCCN4C(CC(SC[C@@H](C(O)=O)N)C4=O)=O)=O)C)=O)=O)C
Peso molecular (g/mol) 1085.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 1085.42
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation