Learn More
Thermo Scientific™ Cys-Kemptide
Código de producto. 15417729
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15417729 1 mg 1 miligramo
15407729 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15417729
Marca: Thermo Scientific™ J66384.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 875.06
Tipo de producto Cys-Kemptide
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Cys-Leu-Arg-Arg-Ala-Ser-Leu-Gly
For Research Use Only