Learn More
Cyromazina, TRC
Código de producto. 30134714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134714 50 g 50 g
17933655 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98930050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66215-27-8
Fórmula molecular C6 H10 N6
Peso molecular (g/mol) 166.18
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N-cyclopropyl- (9CI), N2-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 2,4-Diamino-6-(cyclopropylamino)-s-triazine, 2-Cyclopropylamino-4,6-diamino-s-triazine, CGA 72662, Citation, Cyclopropylmelamine, Cyromazin, Cyromazine, Larvadex, N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Neporex, Patron, Trigard, Vetrazin, Vetrazin (pesticide), Vetrazin Liquid, Vetrazine
Nombre IUPAC 4-N-ciclopropil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyromazine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0967