Learn More
Cyromazine, MedChemExpress
Código de producto. 16438736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16438736 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1331
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cyromazine is a triazine insect growth regulator used as an insecticide and an acaricide.
Cyromazine is a triazine insect growth regulator used as an insecticide and an acaricide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyromazine
Forma física Solid
CAS 66215-27-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10N6
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Cyromazin CGA-72662
Información de solubilidad DMSO : ≥ 1.8 mg/mL (10.83 mM)
SMILES NC1=NC(N)=NC(NC2CC2)=N1
Peso molecular (g/mol) 166.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98.0%